1-Acetyl-4-piperidone ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
A13512.06
A13512.14
A13512.06EA
44.3
EUR
A13512.06
A13512.14
1-Acetyl-4-piperidone ≥99%
1-Acetyl-4-piperidone
Purity: 99%
CAS No.: 32161-06-1
Molecular Formula: C7H11NO2
Formula Weight: 141.17
Flash Point: 112°(234°F)
Refractive Index: 1.5030
Boiling Point: 218°
Beilstein Reference: 116031
MDL No.: MFCD00006190
Formule:
C₇H₁₁NO₂ Kookpunt: 218 °C Dichtheid: 1,146 Vlampunt: 112 °C (234 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00006190 CAS nummer: 32161-06-1 EINECS: 250-937-6 |