2-Amino-5-fluorobenzothiazole 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
H51022.MD
H51022.03
H51022.MDEA
66.5
EUR
H51022.MD
H51022.03
2-Amino-5-fluorobenzothiazole 98%
2-Amino-5-fluorobenzothiazole
Purity: 98%
CAS No.: 20358-07-0
Molecular Formula: C7H5FN2S
Formula Weight: 168.19
MDL No.: MFCD05664560
Formule:
C₇H₅FN₂S Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD05664560 CAS nummer: 20358-07-0 |