3,5-Bis(trifluoromethyl)thiophenol ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 3,5-Bis(trifluoromethyl)benzenethiol
A14669.03 A14669.06
A14669.03EA 73.4 EUR
A14669.03 A14669.06
3,5-Bis(trifluoromethyl)thiophenol ≥98%
3,5-Bis(trifluoromethyl)thiophenol
Purity: 98% CAS No.: 130783-02-7 Molecular Formula: C8H4F6S Formula Weight: 246.18 Boiling Point: 63-64°/15mm UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00042273
Formule: C₈H₄F₆S
MW: 246.18 g/mol
Kookpunt: 63…64 °C (15 mmHg)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00042273
CAS nummer: 130783-02-7
UN: 2810
ADR: 6.1 III