1-Methyl-3-propylimidazolium iodide ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-Methyl-3-n-propylimidazolium iodide, 1-Methyl-3-propyl-1H-imidazol-3-ium iodide
H27682.06 H27682.18
H27682.06EA 63.7 EUR
H27682.06 H27682.18
1-Methyl-3-propylimidazolium iodide ≥98%
1-Methyl-3-propylimidazolium iodide
Purity: 98% CAS No.: 119171-18-5 Molecular Formula: C7H13IN2 Formula Weight: 252.09 Flash Point: 110°(230°F) Boiling Point: 301-304° MDL No.: MFCD08276385
Formule: C₇H₁₃IN₂
Kookpunt: 301…304 °C
Dichtheid: 1,54
Vlampunt: >110 °C (230 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08276385
CAS nummer: 119171-18-5