1,3,5-Trimethoxybenzene ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
A13981.09 A13981.18 A13981.30
A13981.09EA 26.8 EUR
A13981.09 A13981.18 A13981.30
1,3,5-Trimethoxybenzene ≥99%
1,3,5-Trimethoxybenzene
Purity: 99% CAS No.: 621-23-8 Molecular Formula: C9H12O3 Formula Weight: 168.19 Flash Point: 85°(185°F) Melting Point: 51-53° Boiling Point: 255° Beilstein Reference: 1307993 MDL No.: MFCD00008385
Formule: C₉H₁₂O₃
Kookpunt: 255 °C
Smeltpunt: 51…53 °C
Vlampunt: 85 °C (185 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008385
CAS nummer: 621-23-8
EINECS: 210-673-4