Erythrosin B disodium salt
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: C.I. 45430
A14180.14 A14180.22 A14180.36
A14180.14EA 43.2 EUR
A14180.14 A14180.22 A14180.36
Erythrosin B disodium salt
Erythrosin B disodium salt
CAS No.: 568-63-8 Molecular Formula: C20H6I4Na2O5 Formula Weight: 879.87 MDL No.: MFCD00144257
Acid Red 51
Formule: C₂₀H₆I₄Na₂O₅
MW: 879.86 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00144257
CAS nummer: 16423-68-0
EINECS: 240-046-0