3,3',4,4'-Benzofenontetracarbonzuurdianhydride ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
A16529.22
A16529.36
A16529.A4
A16529.22EA
31.3
EUR
A16529.22
A16529.36
A16529.A4
3,3',4,4'-Benzofenontetracarbonzuurdianhydride ≥97%
3,3',4,4'-Benzofenontetracarbonzuurdianhydride
Purity: 97+%
CAS No.: 2421-28-5
Molecular Formula: C17H6O7
Formula Weight: 322.23
Flash Point: 324°(615°F)
Melting Point: 220-226°
Boiling Point: 320°/5mm
Beilstein Reference: 761777
MDL No.: MFCD00005923
Formule:
C₁₇H₆O₇ Kookpunt: 320 °C (5 mmHg) Smeltpunt: 220…226 °C Dichtheid: 1,570 Vlampunt: 324 °C (615 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00005923 CAS nummer: 2421-28-5 EINECS: 219-348-1 |