Geraniol 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
410900250 410901000 410900050 410905000 410900025
ACRO410900250EA 47.8 EUR
ACRO410900250 ACRO410901000 ACRO410900050 ACRO410905000 ACRO410900025
Geraniol 99%
Geraniol
Formule: C₁₀H₁₈O
Kookpunt: 229…230 °C (757 mmHg)
Smeltpunt: –15 °C
Dichtheid: 0,878 g/cm³
Vlampunt: 76 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002917
CAS nummer: 106-24-1
EINECS: 203-377-1
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4750 to 1.4780 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %