1-Boc-piperazine 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
tert-Butyl 1-piperazinecarboxylate, tert-butyl piperazine-1-carboxylate
367280050
367280250
ACRO367280050EA
145
EUR
ACRO367280050
ACRO367280250
1-Boc-piperazine 97%
1-Boc-piperazine
Formule:
C₉H₁₈N₂O₂ Smeltpunt: 43…47 °C Vlampunt: >110 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00075265 CAS nummer: 57260-71-6 |
Specification Test Results
Appearance | White to light yellow Low melting crystalline mass |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥96.0 % |