1-Boc-piperazine ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
L13363.06 L13363.14 L13363.03
L13363.06EA 124 EUR
L13363.06 L13363.14 L13363.03
1-Boc-piperazine ≥99%
1-Boc-piperazine
Purity: 99% CAS No.: 57260-71-6 Molecular Formula: C9H18N2O2 Formula Weight: 186.26 Melting Point: 44-48° Beilstein Reference: 879985
Formule: C₉H₁₈N₂O₂
Smeltpunt: 44…48 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00075265
CAS nummer: 57260-71-6