5-Bromooxindole ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H50573.03
H50573.06
H50573.03EA
88.2
EUR
H50573.03
H50573.06
5-Bromooxindole ≥98%
5-Bromooxindole
Purity: 98%
CAS No.: 20870-78-4
Molecular Formula: C8H6BrNO
Formula Weight: 212.05
MDL No.: MFCD00456998
Formule:
C₈H₆BrNO Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00456998 CAS nummer: 20870-78-4 |