5-Chloor-1,3-dihydro-2H-indol-2-on ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 5-Chloro-2-oxindole
A19210.06 A19210.14
A19210.06EA 163 EUR
A19210.06 A19210.14
5-Chloor-1,3-dihydro-2H-indol-2-on ≥98%
5-Chloor-1,3-dihydro-2H-indol-2-on
Purity: 98% CAS No.: 17630-75-0 Molecular Formula: C8H6ClNO Formula Weight: 167.60 Melting Point: 196-200° MDL No.: MFCD00191927
Formule: C₈H₆ClNO
MW: 167.59 g/mol
Smeltpunt: 196…200 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00191927
CAS nummer: 17630-75-0
EINECS: 412-200-9