6-Chlorooxindole ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A19674.06 A19674.14 A19674.22
A19674.06EA 21.7 EUR
A19674.06 A19674.14 A19674.22
6-Chlorooxindole ≥98%
6-Chlorooxindole
Purity: 98% CAS No.: 56341-37-8 Molecular Formula: C8H6ClNO Formula Weight: 167.60 Melting Point: 195-199° MDL No.: MFCD00209962
Formule: C₈H₆ClNO
Smeltpunt: 195…199 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00209962
CAS nummer: 56341-37-8
EINECS: 421-330-5