Methyl indole-5-carboxylate ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
L16228.06
L16228.03
L16228.06EA
135
EUR
L16228.06
L16228.03
Methyl indole-5-carboxylate ≥98%
Methyl indole-5-carboxylate
Purity: 98+%
CAS No.: 1011-65-0
Molecular Formula: C10H9NO2
Formula Weight: 175.19
Melting Point: 123-126°
Beilstein Reference: 474256
Formule:
C₁₀H₉NO₂ Smeltpunt: 123…126 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00153023 CAS nummer: 1011-65-0 |