2-(3-Chloro-4-fluorophenyl)indole ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
A12920.03 A12920.06
A12920.03EA 56.5 EUR
A12920.03 A12920.06
2-(3-Chloro-4-fluorophenyl)indole ≥98%
2-(3-Chloro-4-fluorophenyl)indole
Purity: 98% CAS No.: 1868-88-8 Molecular Formula: C14H9ClFN Formula Weight: 245.69 Melting Point: 170-173° MDL No.: MFCD00068179
Formule: C₁₄H₉ClFN
MW: 245.68 g/mol
Smeltpunt: 170…173 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00068179
CAS nummer: 1868-88-8