Adenine sulphate
Leverancier: Serva
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 6-Aminopurine hemisulphate salt, 7H-Purin-6-amine hemisulphate, Adenine hemisulphate salt
10741.01 10741.02
SERA10741.01EA 0 EUR
SERA10741.01 SERA10741.02
Adenine sulphate
Adenine sulphate
Formule: C₅H₅N₅·½H₂SO₄
MW: 184.17 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00213655
CAS nummer: 321-30-2
EINECS: 206-286-5