2-Chloro-6-fluorobenzothiazole ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
2-Chloro-6-fluorobenzo[d]thiazole
H32383.03
H32383.06
H32383.03EA
68.8
EUR
H32383.03
H32383.06
2-Chloro-6-fluorobenzothiazole ≥98%
2-Chloro-6-fluorobenzothiazole
Purity: 98%
CAS No.: 399-74-6
Molecular Formula: C7H3ClFNS
Formula Weight: 187.62
Melting Point: 89-93°
MDL No.: MFCD04448822
Formule:
C₇H₃ClFNS MW: 187.62 g/mol Smeltpunt: 89…93 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD04448822 CAS nummer: 399-74-6 |