1-Butyl-3-methylimidazoliumtrifluoromethanesulphonate ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
1-Butyl-3-methylimidazolium Trifluoromethanesulphonate
L19765.04
L19765.09
L19765.04EA
39
EUR
L19765.04
L19765.09
1-Butyl-3-methylimidazoliumtrifluoromethanesulphonate ≥98%
1-Butyl-3-methylimidazoliumtrifluoromethanesulphonate
Purity: 98%
CAS No.: 174899-66-2
Molecular Formula: C9H15F3N2O3S
Formula Weight: 288.29
Flash Point: None
Refractive Index: 1.4390
Melting Point: 16°
MDL No.: MFCD03427620
Formule:
C₉H₁₅F₃N₂O₃S Smeltpunt: 16 °C Dichtheid: 1,295 Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD03427620 CAS nummer: 174899-66-2 |