2-Bromo-5-thiazolecarboxylic acid ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
2-Bromothiazole-5-carboxylic acid
H27203.06
H27203.03
H27203.06EA
299
EUR
H27203.06
H27203.03
2-Bromo-5-thiazolecarboxylic acid ≥97%
2-Bromo-5-thiazolecarboxylic acid
Purity: 97%
CAS No.: 54045-76-0
Molecular Formula: C4H2BrNO2S
Formula Weight: 208.03
Melting Point: 181-183°
MDL No.: MFCD04115730
Formule:
C₄H₂BrNO₂S Smeltpunt: 181…183 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD04115730 CAS nummer: 54045-76-0 |