(±)-2-Bromoisovaleric acid 96%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Purity: 97%
CAS No.: 565-74-2
Molecular Formula: C5H9BrO2
Formula Weight: 181.04
Odour: Acrid
Melting Point: 36-42°
Boiling Point: 124-126°/20mm
Merck Reference: 14,1422
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00004210
Formule:
C₅H₉BrO₂ Kookpunt: 124…126 °C (20 mmHg) Smeltpunt: 36…42 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00004210 CAS nummer: 565-74-2 EINECS: 209-291-0 UN: 3261 ADR: 8,II Merck Index: 14,1422 |