Ammoniumacetaat 7.5 M in aqueous solution
Leverancier: Serva
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Acetic acid ammonium salt
39751.01 39751.02 3975.01
SERA39751.01EA 37 EUR
SERA39751.01 SERA39751.02 SERA3975.01
Ammoniumacetaat 7.5 M in aqueous solution
Ammoniumacetaat
Formule: H₃CCOONH₄
MW: 77.08 g/mol
Smeltpunt: 114
Vlampunt: 136
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00013066
CAS nummer: 631-61-8
EINECS: 211-162-9
Merck Index: 13,00495
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fd160345483553318b94053de396335a9b18425f&vid=c6375b539008d6b43f50408d30b61261444faebc&prid=web&clid=SAPDAM