3-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide (MTT)
Leverancier: Cayman Chemical
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Thiazolyl blue tetrazolium bromide, MTT, 2-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-3,5-diphenyl-2H-tetrazol-3-ium bromide
10009591-1 10009591-5
CAYM10009591-1EA 65.1 EUR
CAYM10009591-1 CAYM10009591-5
3-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide (MTT)
3-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide (MTT)
Formule: C₁₈H₁₆N₅BrS
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00011964
CAS nummer: 298-93-1
EINECS: 206-069-5