3-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide (MTT)
Leverancier: PanReac AppliChem
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Thiazolyl blue tetrazolium bromide, MTT, 2-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-3,5-diphenyl-2H-tetrazol-3-ium bromide
A2231.0001 A2231.0005 A2231.0010
A2231.0001EA 58.5 EUR
A2231.0001 A2231.0005 A2231.0010
3-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide (MTT)
3-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide (MTT)
Formule: C₁₈H₁₆N₅BrS
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00011964
CAS nummer: 298-93-1
EINECS: 206-069-5