3-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide (MTT), Sigma-Aldrich®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Thiazolyl blue tetrazolium bromide, MTT, 2-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-3,5-diphenyl-2H-tetrazol-3-ium bromide
MQ100
1.11714.0001 1.11714.0010
1.11714.0001EA 0 EUR
1.11714.0001 1.11714.0010
3-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide (MTT), Sigma-Aldrich®
3-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide (MTT)
Formule: C₁₈H₁₆N₅BrS
MW: 414.33 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011964
CAS nummer: 298-93-1
EINECS: 206-069-5