3-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide (MTT), Sigma-Aldrich®
Leverancier: Merck Millipore Calbiochem
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
475989-1 475989-10
475989-1EA 110 EUR
475989-1 475989-10
3-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide (MTT), Sigma-Aldrich®
3-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide (MTT)
Formule: C₁₈H₁₆N₅BrS
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00011964
CAS nummer: 298-93-1
EINECS: 206-069-5