2-Amino-4-phenylthiazole 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
A18488.03
A18488.06
A18488.03EA
35.4
EUR
A18488.03
A18488.06
2-Amino-4-phenylthiazole 98%
2-Amino-4-phenylthiazole
Purity: 98%
CAS No.: 2010-06-2
Molecular Formula: C9H8N2S
Formula Weight: 176.24
Odour: Odourless
Melting Point: 148-152°
Beilstein Reference: 128609
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00039680
Formule:
C₉H₈N₂S Smeltpunt: 148…152 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00039680 CAS nummer: 2010-06-2 EINECS: 217-926-8 UN: 2811 ADR: 6.1,III |