4-Amino-2-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
4-Cyano-3-trifluoromethylaniline
L12346.03
L12346.MD
L12346.06
L12346.03EA
40.9
EUR
L12346.03
L12346.MD
L12346.06
4-Amino-2-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
4-Amino-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Purity: 97%
CAS No.: 654-70-6
Molecular Formula: C8H5F3N2
Formula Weight: 186.14
Melting Point: 136-139°
Beilstein Reference: 3278074
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00042155
Formule:
C₈H₅F₃N₂ MW: 186.14 g/mol Smeltpunt: 136…139 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00042155 CAS nummer: 654-70-6 UN: 3439 ADR: 6.1 III |