3-(Benzyloxy)benzoic acid ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-Benzyloxybenzoic acid
H32882.03 H32882.06 H32882.14
H32882.03EA 32.8 EUR
H32882.03 H32882.06 H32882.14
3-(Benzyloxy)benzoic acid ≥98%
3-(Benzyloxy)benzoic acid
Purity: 98% CAS No.: 69026-14-8 Molecular Formula: C14H12O3 Formula Weight: 228.25 Melting Point: 133-135° MDL No.: MFCD00527901
Formule: C₁₄H₁₂O₃
MW: 228.25 g/mol
Smeltpunt: 133…135 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00527901
CAS nummer: 69026-14-8