4'-Hydroxybiphenyl-4-carboxylic acid ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4'-Hydroxy-4-biphenylcarboxylic acid, 4'-Hydroxy-[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid
B21946.09 B21946.88
B21946.09EA 208 EUR
B21946.09 B21946.88
4'-Hydroxybiphenyl-4-carboxylic acid ≥99%
4'-Hydroxybiphenyl-4-carboxylic acid
Purity: 99% CAS No.: 58574-03-1 Molecular Formula: C13H10O3 Formula Weight: 214.22 Melting Point: 292-295° MDL No.: MFCD00059078
Formule: C₁₃H₁₀O₃
MW: 214.22 g/mol
Smeltpunt: 292…295 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00059078
CAS nummer: 58574-03-1