1-Cyanocyclopropanecarboxylic acid ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
H27730.06
H27730.03
H27730.06EA
120
EUR
H27730.06
H27730.03
1-Cyanocyclopropanecarboxylic acid ≥97%
1-Cyanocyclopropanecarboxylic acid
Purity: 97%
CAS No.: 6914-79-0
Molecular Formula: C5H5NO2
Formula Weight: 111.10
Melting Point: 143-149°
UN No.: 2923
MDL No.: MFCD00190651
Formule:
C₅H₅NO₂ Smeltpunt: 143…149 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00190651 CAS nummer: 6914-79-0 UN: 2923 ADR: 8,III |