Diglycolic anhydride ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
B24498.09 B24498.18
B24498.09EA 48.2 EUR
B24498.09 B24498.18
Diglycolic anhydride ≥97%
Diglycolic anhydride
Purity: 97% CAS No.: 4480-83-5 Molecular Formula: C4H4O4 Formula Weight: 116.07 Melting Point: 91-94° Boiling Point: 240-241° MDL No.: MFCD00006677
Formule: C₄H₄O₄
Kookpunt: 240…241 °C
Smeltpunt: 91…94 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006677
CAS nummer: 4480-83-5
EINECS: 224-761-5