1-Naphthalenethiol ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
B24876.03 B24876.06 B24876.14
B24876.03EA 35.3 EUR
B24876.03 B24876.06 B24876.14
1-Naphthalenethiol ≥99%
1-Naphthalenethiol
Purity: 99% CAS No.: 529-36-2 Molecular Formula: C10H8S Formula Weight: 160.24 MDL No.: MFCD00039599
Formule: C₁₀H₈S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00039599
CAS nummer: 529-36-2
EINECS: 208-462-7