4-Benzyloxy-3,5-dimethylbenzoic acid ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
L14536.06
L14536.03
L14536.06EA
213
EUR
L14536.06
L14536.03
4-Benzyloxy-3,5-dimethylbenzoic acid ≥98%
4-Benzyloxy-3,5-dimethylbenzoic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 97888-80-7
Molecular Formula: C16H16O3
Formula Weight: 256.30
Melting Point: 157-160°
Beilstein Reference: 5045861
Formule:
C₁₆H₁₆O₃ Smeltpunt: 157…160 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00272572 CAS nummer: 97888-80-7 |