1-Decylboronic acid ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
L19957.03
L19957.06
L19957.14
L19957.03EA
34.1
EUR
L19957.03
L19957.06
L19957.14
1-Decylboronic acid ≥98%
1-Decylboronic acid
Purity: 98%
CAS No.: 24464-63-9
Molecular Formula: CH3(CH2)9B(OH)2
Formula Weight: 186.10
Melting Point: 86-89°
Beilstein Reference: 1743934
Formule:
C₁₀H₂₃BO₂ Smeltpunt: 86…89 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD01074638 CAS nummer: 24464-63-9 |