2-(4-Hydroxyphenylazo)benzoic acid ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A10333.09 A10333.18
A10333.09EA 39.9 EUR
A10333.09 A10333.18
2-(4-Hydroxyphenylazo)benzoic acid ≥98%
2-(4-Hydroxyphenylazo)benzoic acid
Purity: 98+% CAS No.: 1634-82-8 Molecular Formula: C13H10N2O3 Formula Weight: 242.23 Melting Point: 205-207° Beilstein Reference: 1842696
Formule: C₁₃H₁₀N₂O₃
Smeltpunt: 205…207 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002428
CAS nummer: 1634-82-8
EINECS: 216-655-2