(±)-2-Phenyl-3-butyn-2-ol ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Purity: 98%
CAS No.: 127-66-2
Molecular Formula: C10H10O
Formula Weight: 146.19
Flash Point: 96°(205°F)
Melting Point: 49-53°
Boiling Point: 92-93°/10mm
Beilstein Reference: 1100096
MDL No.: MFCD00004454
Formule:
C₁₀H₁₀O Kookpunt: 92…93 °C (10 mmHg) Smeltpunt: 49…53 °C Dichtheid: 1,031 Vlampunt: 96 °C (205 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00004454 CAS nummer: 127-66-2 EINECS: 204-855-2 |