4'-Hexylbiphenyl-4-carboxylic acid ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4'-Hexyl-[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid
B21900.03 B21900.06 B21900.14
B21900.03EA 27.3 EUR
B21900.03 B21900.06 B21900.14
4'-Hexylbiphenyl-4-carboxylic acid ≥99%
4'-Hexylbiphenyl-4-carboxylic acid
Purity: 99% CAS No.: 59662-48-5 Molecular Formula: C19H22O2 Formula Weight: 282.38 Melting Point: 222-224° MDL No.: MFCD00143232
Formule: C₁₉H₂₂O₂
Smeltpunt: 222…224 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00143232
CAS nummer: 59662-48-5