Reageerbuisjes met schroefdoppen
Leverancier: KARTELL
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
84001 84002 84004 84005 84003 84000 84017 84018 8401600
KART84001EA 83.3 EUR
KART84001 KART84002 KART84004 KART84005 KART84003 KART84000 KART84017 KART84018 KART8401600
Reageerbuisjes met schroefdoppen
Buisjes Reageerbuisjes
PP met schaalverdeling, conisch. Nauwsluitende PP-schroefdop.
  • Bestendig tegen tot −80 °C
  • Kan tot 3500 ×g (zelfstaande bodem) en 5000 ×g (zonder zelfstaande bodem) gecentrifugeerd worden
  • De steriele buisjes worden geleverd met rode dop