Thiophenol for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.08159.0005 8.08159.0250 8.08159.1000
8.08159.0005EA 55.5 EUR
8.08159.0005 8.08159.0250 8.08159.1000
Thiophenol for synthesis, Sigma-Aldrich®
Thiophenol
Formule: C₆H₆S
Kookpunt: 169 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: –15 °C
Dichtheid: 1,0728 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 50 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004826
CAS nummer: 108-98-5
EINECS: 203-635-3
UN: 2337
ADR: 6.1 (3),I
Merck Index: 12,09492