Schudapparaat, multifunctioneel, PSU-20i
Leverancier: Grant
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Grant-bio
444-0928EA 1960 EUR
444-0928
Schudapparaat, multifunctioneel, PSU-20i
Schudapparaten Schudapparaten met cirkelbeweging
Krachtige en efficiënte door microprocessor geregelde, multifunctionele schudder met cirkelbeweging met rotatie-, schud- en trilbeweging. De schudder heeft een betrouwbaar direct-drivesysteem, is geschikt voor belasting tot 8 kg en maakt optimalisatie van het mengen mogelijk in kolven, bekers, petrischalen of andere recipiënten. De PSU-20i is eenvoudig te bedienen, met eenvoudige installatie van programma's op meerdere segmenten via drukknoppen en het LCD-statusdisplay met 2 regels.
  • Alle mengfuncties - met cirkelbeweging, schudbeweging en trilbeweging - kunnen worden ingesteld voor continugebruik of werking met timer (1 min tot 96 uur), of in verschillende combinaties met elkaar worden gecombineerd om optimale mengwerking tot stand te brengen en nauwkeurig reproduceerbare omstandigheden te garanderen
  • Verwisselbare plateaus beschikbaar waaronder plateau met meerdere lagen
  • Cirkelvormige en heen-en-weergaande bewegingssnelheid: 20 tot 250 tpm
  • Heen-en-weergaande rotatie: 30 tot 360° rotatiehoek
  • Trilbeweging: 0 tot 5° rotatiehoek, programmeerbaar in een reeks van 0 tot 5 seconden
  • Kan worden gebruikt bij 4 tot 40 °C in een broedstoof of koelruimte
Bestelinformatie: Geleverd zonder plateau. Een plateau is vereist; een groot aantal aanvullende plateaus is beschikbaar, waaronder een universeel plateau met instelbare balken, een vlak plateau, ideaal voor containers met een laag profiel, plateaus met klemmen voor kolven en vlakke plateaus met meerdere lagen.
Opgelet: *Opmerking: afmetingen van hierboven getoonde plateaus zijn voor het universele plateau.