Benzeen, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
M-Clarity™ quality level = MQ100
12540-50ML-F 12540-5ML-F
12540-50ML-FEA 440 EUR
12540-50ML-F 12540-5ML-F
Benzeen, Supelco®
Benzeen
Formule: C₆H₆
Kookpunt: 80,1 °C (1013 hPa)
Dichtheid: 0,878 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: –11 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003009
CAS nummer: 71-43-2
EINECS: 200-753-7
UN: 1114
ADR: 3,II
Bereik: 01-2119447106-44
Merck Index: 13,01066
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=195f967e9e53065b2ed6eadc5ca12dfa3f7930ed&vid=b973b9785fd03a80a3bef7ce0efb171436ea53eb&prid=web&clid=SAPDAM