2-Fenylpropeen ≥99% stabilised
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Stabilisatie:
Stabilised with 4-tert-butylpyrocatechol (TBC)
Stabilized with 10-20 ppm 4-tert-butylcatechol
Purity: 99%
CAS No.: 98-83-9
Molecular Formula: C9H10
Formula Weight: 118.18
Flash Point: 45°(113°F)
Refractive Index: 1.5380
Melting Point: -23°
Boiling Point: 166-169°
Beilstein Reference: 969405
UN No.: 2303
MDL No.: MFCD00008859
Formule:
C₉H₁₀ Kookpunt: 166…169 °C Smeltpunt: –23 °C Dichtheid: 0,909 Vlampunt: 45 °C (113 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00008859 CAS nummer: 98-83-9 EINECS: 202-705-0 UN: 2303 ADR: 3,III |