Aansluitbare schroefdraadbuizen, SVL, DURAN®
Leverancier: DWK Life Sciences
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
286064408 286265006 286266208 286266405
SCOT286064408EA 158 EUR
SCOT286064408 SCOT286265006 SCOT286266208 SCOT286266405
Aansluitbare schroefdraadbuizen, SVL, DURAN®
Adapters Adapters, Buizen met schroefdraad
DURAN®, borosilicaatglas 3.3, helder.
  • Zeer goede chemische bestendigheid
  • Hoge temperatuurbestendigheid
  • Relatief hoge bestendigheid tegen temperatuurverandering door minimale thermische expansie
SVL-schroefdraad wordt gebruikt door glasblazers bij het maken van laboratoriumglaswerk.