Triphenylethylene 98
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 1,1,2-Triphenylethylene, 1,1,2-Triphenylethene
A13244.09 A13244.18
A13244.09EA 46.8 EUR
A13244.09 A13244.18
Triphenylethylene 98
Triphenylethylene
Purity: 98+% CAS No.: 58-72-0 Molecular Formula: C20H16 Formula Weight: 256.35 Melting Point: 67-71° Boiling Point: 219-221°/14mm MDL No.: MFCD00004765
Formule: (C₆H₅)₂CCHC₆H₅
MW: 256.35 g/mol
Kookpunt: 219…221 °C (14 mmHg)
Smeltpunt: 67…71 °C
Dichtheid: 1.0373 g/cm³ (78.4 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004765
CAS nummer: 58-72-0
EINECS: 200-395-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f975e70dcf0b39f840f804277fd5a955f70445bd&vid=3cb34fafec54c4d140d590f07df5344e36f69293&prid=web&clid=SAPDAM