1-Butynylbenzene ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
1-Phenyl-1-butyne
A11332.06
A11332.09
A11332.14
A11332.06EA
40.3
EUR
A11332.06
A11332.09
A11332.14
1-Butynylbenzene ≥98%
1-Butynylbenzene
Purity: 98%
CAS No.: 622-76-4
Molecular Formula: C10H10
Formula Weight: 130.19
Flash Point: 68°(154°F)
Refractive Index: 1.5520
Boiling Point: 201-203°
Beilstein Reference: 1903397
MDL No.: MFCD00039945
Formule:
C₆H₅CCCH₂CH₃ Kookpunt: 201…203 °C Dichtheid: 0,918 Vlampunt: 68 °C (154 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00039945 CAS nummer: 622-76-4 EINECS: 210-752-3 |