Phenethyl bromide ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Purity: 98%
CAS No.: 103-63-9
Molecular Formula: C8H9Br
Formula Weight: 185.06
Flash Point: 89°(192°F)
Refractive Index: 1.5560
Melting Point: -56°
Boiling Point: 220-221°
Beilstein Reference: 507487
MDL No.: MFCD00000240
Formule:
BrCH₂CH₂C₆H₅ Kookpunt: 220…221 °C Smeltpunt: –56 °C Dichtheid: 1,355 Vlampunt: 89 °C (192 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00000240 CAS nummer: 103-63-9 EINECS: 203-130-8 |