(3-Bromopropyl)benzene 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
107290050 107291000 107295000
ACRO107290050EA 23.1 EUR
ACRO107290050 ACRO107291000 ACRO107295000
(3-Bromopropyl)benzene 98%
(3-Bromopropyl)benzene
Formule: BrH₂CCH₂CH₂(C₆H₅)
Kookpunt: 219…220 °C (760 mmHg)
Dichtheid: 1,31 g/cm³
Vlampunt: 101 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000257
CAS nummer: 637-59-2
EINECS: 211-294-7
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5450 to 1.5470 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %