(3-Bromopropyl)benzene ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
A14050.0E
A14050.22
A14050.36
A14050.0EEA
525
EUR
A14050.0E
A14050.22
A14050.36
(3-Bromopropyl)benzene ≥98%
(3-Bromopropyl)benzene
Purity: 98%
CAS No.: 637-59-2
Molecular Formula: C6H5CH2CH2CH2Br
Formula Weight: 199.09
Flash Point: 101°(213°F)
Refractive Index: 1.5460
Boiling Point: 219-220°
Beilstein Reference: 2205527
MDL No.: MFCD00000257
Formule:
BrH₂CCH₂CH₂(C₆H₅) Kookpunt: 219…220 °C Dichtheid: 1,308 Vlampunt: 101 °C (213 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00000257 CAS nummer: 637-59-2 EINECS: 211-294-7 |