Benzylbromide 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
105871000 105875000 105870010
ACRO105871000EA 56.3 EUR
ACRO105871000 ACRO105875000 ACRO105870010
Benzylbromide 98%
Benzylbromide
Formule: (C₆H₅)CH₂Br
Kookpunt: 199 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: –2 °C
Dichtheid: 1,43 g/cm³
Vlampunt: 86 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000172
CAS nummer: 100-39-0
EINECS: 202-847-3
UN: 1737
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,01130
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5745 to 1.5765 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %