2,6-Dibromotoluene ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
A11832.03
A11832.06
A11832.03EA
39.1
EUR
A11832.03
A11832.06
2,6-Dibromotoluene ≥98%
2,6-Dibromotoluene
Purity: 98+%
CAS No.: 69321-60-4
Molecular Formula: C7H6Br2
Formula Weight: 249.94
Refractive Index: 1.6060
Melting Point: 2-6°
Boiling Point: 112-113°/7mm
Beilstein Reference: 3235502
MDL No.: MFCD00013524
Formule:
C₇H₆Br₂ Kookpunt: 112…113 °C (7 mmHg) Smeltpunt: 2…6 °C Dichtheid: 1,812 Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00013524 CAS nummer: 69321-60-4 |